4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53385-1G PC53385-250MG PC53385-5G
APOSPC53385-1GEA 422 EUR
APOSPC53385-1G APOSPC53385-250MG APOSPC53385-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzonitrile 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrFIN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30297368
CAS-Nummer: 2149601-45-4
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III