2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluoro-4-iodophenyl trifluoromethyl ether
PC53370-250MG PC53370-500MG PC53370-5G
APOSPC53370-250MGEA 53.8 EUR
APOSPC53370-250MG APOSPC53370-500MG APOSPC53370-5G
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃F₄IO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20526760
CAS-Nummer: 1321963-74-9