4'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53356-1G PC53356-250MG
APOSPC53356-1GEA 364 EUR
APOSPC53356-1G APOSPC53356-250MG
4'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone
4'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₁₀H₇F₅O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30184635
CAS-Nummer: 2091735-09-8