4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[4-(1,1-Difluoroethyl)phenyl]methanol
PC53355-1G
PC53355-250MG
APOSPC53355-1GEA
864
EUR
APOSPC53355-1G
APOSPC53355-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₉H₁₀F₂O Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD27925457 CAS-Nummer: 55805-25-9 |