Ethyl 4-bromo-3-fluorobenzoate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53348-1G
PC53348-5G
PC53348-25G
APOSPC53348-1GEA
21.9
EUR
APOSPC53348-1G
APOSPC53348-5G
APOSPC53348-25G
Ethyl 4-bromo-3-fluorobenzoate 99%
Ethyl 4-bromo-3-fluorobenzoate
Formel:
C₉H₈BrFO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09751983 CAS-Nummer: 1130165-74-0 |