Potassium (3-fluoro-4-formylphenyl)trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53344-1G PC53344-5G PC53344-25G
APOSPC53344-1GEA 58 EUR
APOSPC53344-1G APOSPC53344-5G APOSPC53344-25G
Potassium (3-fluoro-4-formylphenyl)trifluoroborate
Potassium (3-fluoro-4-formylphenyl)trifluoroborate
Formel: C₇H₄BF₄O·K
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09993334
CAS-Nummer: 1451390-71-8