4'-(Difluoromethyl)acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53336-1G
PC53336-250MG
APOSPC53336-1GEA
256
EUR
APOSPC53336-1G
APOSPC53336-250MG
4'-(Difluoromethyl)acetophenone
4'-(Difluoromethyl)acetophenone
Formel:
C₉H₈F₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11042622 CAS-Nummer: 179990-93-3 |