2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-4-chloro-5-fluoro-2-methylbenzene
PC53331-1G PC53331-250MG
APOSPC53331-1GEA 145 EUR
APOSPC53331-1G APOSPC53331-250MG
2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
Formel: C₇H₅BrClF
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20441895
CAS-Nummer: 1067882-53-4