2-(Bromomethyl)-5-fluoropyridine hydrobromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53288-1G PC53288-250MG
APOSPC53288-1GEA 1610 EUR
APOSPC53288-1G APOSPC53288-250MG
2-(Bromomethyl)-5-fluoropyridine hydrobromide 95%
2-(Bromomethyl)-5-fluoropyridine hydrobromide
Formel: C₆H₅BrFN·BrH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12546970
CAS-Nummer: 1186194-88-6