2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene
PC53278-1G PC53278-25G PC53278-5G
APOSPC53278-1GEA 94.4 EUR
APOSPC53278-1G APOSPC53278-25G APOSPC53278-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Schmelzpunkt: 74…76 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07787098
CAS-Nummer: 454-15-9
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III