Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53272-1G
PC53272-5G
APOSPC53272-1GEA
48
EUR
APOSPC53272-1G
APOSPC53272-5G
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formel:
C₇H₄BF₆·K Schmelzpunkt: 175…180 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15144778 CAS-Nummer: 30678-36-5 |