4-Fluorobenzenesulphinic acid sodium salt
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53199-25G PC53199-5G
APOSPC53199-25GEA 24.4 EUR
APOSPC53199-25G APOSPC53199-5G
4-Fluorobenzenesulphinic acid sodium salt
4-Fluorobenzenesulphinic acid sodium salt
Formel: C₆H₄FO₂S·Na
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093775
CAS-Nummer: 824-80-6