2,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53157-1G PC53157-250MG
APOSPC53157-1GEA 295 EUR
APOSPC53157-1G APOSPC53157-250MG
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₃F₂NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258917
CAS-Nummer: 887267-05-2