2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53138-1G
PC53138-250MG
APOSPC53138-1GEA
190
EUR
APOSPC53138-1G
APOSPC53138-250MG
2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
Formel:
C₈H₆FNO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13185636 CAS-Nummer: 136916-19-3 |