2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53065-250MG
PC53065-1G
APOSPC53065-250MGEA
72.5
EUR
APOSPC53065-250MG
APOSPC53065-1G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 95+%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel:
C₅H₂BrF₃N₂ Molekulargewicht: 226.982 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD14702304 CAS-Nummer: 69034-09-9 |