4-(Trifluoroacetyl)phenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4'-(Bromoacetyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-[4-(Bromoacetyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC53051-1G
PC53051-250MG
PC53051-5G
APOSPC53051-1GEA
109
EUR
APOSPC53051-1G
APOSPC53051-250MG
APOSPC53051-5G
4-(Trifluoroacetyl)phenacyl bromide
4-(Trifluoroacetyl)phenacyl bromide
Formel:
C₁₀H₆BrF₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28963745 CAS-Nummer: 1980063-91-9 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |