4'-Nitro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53033-1G
PC53033-250MG
PC53033-5G
APOSPC53033-1GEA
287
EUR
APOSPC53033-1G
APOSPC53033-250MG
APOSPC53033-5G
4'-Nitro-2,2,2-trifluoroacetophenone
4'-Nitro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel:
C₈H₄F₃NO₃ Schmelzpunkt: 42…47 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13173414 CAS-Nummer: 58808-61-0 |