4-Amino-3-fluorobenzyl bromide, N-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: tert-Butyl [4-(bromomethyl)-2-fluorophenyl]carbamate
PC53017-1G PC53017-250MG PC53017-5G
APOSPC53017-1GEA 511 EUR
APOSPC53017-1G APOSPC53017-250MG APOSPC53017-5G
4-Amino-3-fluorobenzyl bromide, N-BOC protected
4-Amino-3-fluorobenzyl bromide, N-BOC protected
Formel: C₁₂H₁₅BrFNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11976469
CAS-Nummer: 323578-36-5
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III