2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-((2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)amino)ethanol
PC53013-1G PC53013-5G
APOSPC53013-1GEA 115 EUR
APOSPC53013-1G APOSPC53013-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine
Formel: C₆H₇ClFN₃O
Schmelzpunkt: 148…151 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02629720
CAS-Nummer: 16255-90-6
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III