2-(4-Fluorophenoxy)-benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530060-1G PC530060-500MG
APOSPC530060-1GEA 522 EUR
APOSPC530060-1G APOSPC530060-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)-benzylamine 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-benzylamine
Formel: C₁₃H₁₂FNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04971088
CAS-Nummer: 869945-30-2