(R)-b-Amino-3-fluoro-benzeneethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol
PC530038-1G
PC530038-250MG
APOSPC530038-1GEA
473
EUR
APOSPC530038-1G
APOSPC530038-250MG
(R)-b-Amino-3-fluoro-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-3-fluoro-benzeneethanol
Formel:
C₈H₁₀FNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09256371 CAS-Nummer: 1213968-04-7 |