7-Fluoro-DL-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
H-DL-Trp(7-F)-OH, 2-Amino-3-(7-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
PC530034-1G
PC530034-250MG
APOSPC530034-1GEA
470
EUR
APOSPC530034-1G
APOSPC530034-250MG
7-Fluoro-DL-tryptophan 97%
7-Fluoro-DL-tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₁FN₂O₂ Molekulargewicht: 222.216 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09264339 CAS-Nummer: 53314-95-7 |