Boc-(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-3-tert-Butoxycarbonylamino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
PC530012-1G PC530012-5G
APOSPC530012-1GEA 97.3 EUR
APOSPC530012-1G APOSPC530012-5G
Boc-(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Boc-(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Formel: C₁₄H₁₈FNO₄
Molekulargewicht: 283.295 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03427956
CAS-Nummer: 500789-04-8