(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530010-1G
PC530010-5G
APOSPC530010-1GEA
69.6
EUR
APOSPC530010-1G
APOSPC530010-5G
(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03840458 CAS-Nummer: 151911-33-0 |