3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52826-1G
PC52826-250MG
APOSPC52826-1GEA
783
EUR
APOSPC52826-1G
APOSPC52826-250MG
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 95%
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formel:
C₇H₄BCl₂F₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2304546-23-2 |