2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Carboxy-2-iodo-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Carboxy-2-iodobenzotrifluoride
PC5275-1G PC5275-5G
APOSPC5275-1GEA 165 EUR
APOSPC5275-1G APOSPC5275-5G
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₃IO₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08059374
CAS-Nummer: 766473-89-6