3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
PC52474-1G PC52474-5G PC52474-25G
APOSPC52474-1GEA 132 EUR
APOSPC52474-1G APOSPC52474-5G APOSPC52474-25G
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 95%
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₁H₈F₆O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00674033
CAS-Nummer: 181772-16-7