2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52459-1G PC52459-250MG
APOSPC52459-1GEA 522 EUR
APOSPC52459-1G APOSPC52459-250MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₈H₄Cl₂F₃NO₂
Molekulargewicht: 274.024 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 886503-00-0