(L)-4,4,4,-Trifluoro-α-homoalanine, N-FMOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4,4,4-trifluorobutanoic acid, (L)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid, N-FMOC protected
PC5242-100MG PC5242-250MG
APOSPC5242-100MGEA 81.7 EUR
APOSPC5242-100MG APOSPC5242-250MG
(L)-4,4,4,-Trifluoro-α-homoalanine, N-FMOC protected
(L)-4,4,4,-Trifluoro-α-homoalanine, N-FMOC protected
Formel: C₁₉H₁₆F₃NO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08532485
CAS-Nummer: 181128-48-3