3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC52190-1G
PC52190-250MG
PC52190-5G
APOSPC52190-1GEA
575
EUR
APOSPC52190-1G
APOSPC52190-250MG
APOSPC52190-5G
3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Formel:
C₇H₄BrF₂I Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18391111 CAS-Nummer: 1261476-63-4 |