5-Bromo-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC52173-1G
PC52173-250MG
PC52173-5G
APOSPC52173-1GEA
288
EUR
APOSPC52173-1G
APOSPC52173-250MG
APOSPC52173-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
5-Bromo-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
Formel:
C₅H₅BrFN₃ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09999913 CAS-Nummer: 1289084-83-8 |