2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC520891-1G
PC520891-5G
APOSPC520891-1GEA
678
EUR
APOSPC520891-1G
APOSPC520891-5G
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₂ClF₆N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082555 CAS-Nummer: 70158-60-0 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |