4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC52088-1G
PC52088-250MG
PC52088-5G
APOSPC52088-1GEA
406
EUR
APOSPC52088-1G
APOSPC52088-250MG
APOSPC52088-5G
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₈H₅F₄IO₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28897193 CAS-Nummer: 1935368-66-3 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |