2-Amino-2-(4-fluorophenyl)propanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-2-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid
PC520838-1G PC520838-250MG
APOSPC520838-1GEA 197 EUR
APOSPC520838-1G APOSPC520838-250MG
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)propanoic acid 95%
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02662600
CAS-Nummer: 312-44-7