2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520821-250MG
PC520821-500MG
APOSPC520821-250MGEA
861
EUR
APOSPC520821-250MG
APOSPC520821-500MG
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride 97%
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride
Formel:
C₄H₆F₃NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17677130 CAS-Nummer: 1301738-59-9 |