2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520818-1G PC520818-500MG
APOSPC520818-1GEA 582 EUR
APOSPC520818-1G APOSPC520818-500MG
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃F₄NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13194450
CAS-Nummer: 123572-64-5