Benzene-1,3-disulphonyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520783-1G
PC520783-5G
APOSPC520783-1GEA
187
EUR
APOSPC520783-1G
APOSPC520783-5G
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride 95%
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride
Formel:
C₆H₄F₂O₄S₂ Schmelzpunkt: 37…42 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28346978 CAS-Nummer: 7552-55-8 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |