4-(1-Fluoro-1-methyl-ethyl)-1H-pyrimidin-6-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520782-1G
PC520782-5G
APOSPC520782-1GEA
268
EUR
APOSPC520782-1G
APOSPC520782-5G
4-(1-Fluoro-1-methyl-ethyl)-1H-pyrimidin-6-one 95%
4-(1-Fluoro-1-methyl-ethyl)-1H-pyrimidin-6-one
Formel:
C₇H₉FN₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24604646 CAS-Nummer: 240414-09-9 |