1-Bromo-4,5-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520767-1G PC520767-500MG
APOSPC520767-1GEA 408 EUR
APOSPC520767-1G APOSPC520767-500MG
1-Bromo-4,5-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-4,5-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₂BrF₅O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22580797
CAS-Nummer: 866632-64-6