3-Bromobenzenesulphonyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520754-1G PC520754-5G
APOSPC520754-1GEA 142 EUR
APOSPC520754-1G APOSPC520754-5G
3-Bromobenzenesulphonyl fluoride 95%
3-Bromobenzenesulphonyl fluoride
Formel: C₆H₄BrFO₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22053310
CAS-Nummer: 454-65-9