1-(Bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520733-25G
PC520733-50G
APOSPC520733-25GEA
605
EUR
APOSPC520733-25G
APOSPC520733-50G
1-(Bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene 95%
1-(Bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Formel:
C₉H₇BrF₄O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16619616 CAS-Nummer: 67033-41-4 |