2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
PC52072-1G
PC52072-250MG
PC52072-5G
APOSPC52072-1GEA
79.9
EUR
APOSPC52072-1G
APOSPC52072-250MG
APOSPC52072-5G
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₅BrFNO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08702774 CAS-Nummer: 1374208-42-0 |