Ethyl-4-fluoroindole-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520581-1G PC520581-500MG
APOSPC520581-1GEA 686 EUR
APOSPC520581-1G APOSPC520581-500MG
Ethyl-4-fluoroindole-2-carboxylate 97%
Ethyl-4-fluoroindole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀FNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09264533
CAS-Nummer: 348-32-3