4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Chloro-4-(chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
PC520528-1G
PC520528-25G
PC520528-5G
APOSPC520528-1GEA
52.2
EUR
APOSPC520528-1G
APOSPC520528-25G
APOSPC520528-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formel:
C₈H₅Cl₂F₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03412205 CAS-Nummer: 23131-73-9 UN-Nummer: 1760 ADR: 8,III |