2,3-Dimethyl-5-fluoroindole
Lieferant: Apollo Scientific
PC520512-1G PC520512-5G
APOSPC520512-1GEA 68.6 EUR
APOSPC520512-1G APOSPC520512-5G
2,3-Dimethyl-5-fluoroindole
2,3-Dimethyl-5-fluoroindole
Formel: C₁₀H₁₀FN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01158420
CAS-Nummer: 526-47-6