2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl triflate, 3-Bromo-5-nitro-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene
PC52045-1G PC52045-250MG PC52045-5G
APOSPC52045-1GEA 546 EUR
APOSPC52045-1G APOSPC52045-250MG APOSPC52045-5G
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₅BrF₃NO₅S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27975431
CAS-Nummer: 1403666-47-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III