2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51999-1G
PC51999-250MG
PC51999-5G
APOSPC51999-1GEA
214
EUR
APOSPC51999-1G
APOSPC51999-250MG
APOSPC51999-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃BrClFO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11845467 CAS-Nummer: 1082040-61-6 |