3-Chloro-4-iodobenzyl fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
PC51814-1G
PC51814-250MG
APOSPC51814-1GEA
574
EUR
APOSPC51814-1G
APOSPC51814-250MG
3-Chloro-4-iodobenzyl fluoride
3-Chloro-4-iodobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₅ClFI Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2414146-35-1 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |