2-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Cyanophenyl trifluoromethyl sulphide
PC5179-10G
PC5179-1G
PC5179-5G
APOSPC5179-10GEA
980
EUR
APOSPC5179-10G
APOSPC5179-1G
APOSPC5179-5G
2-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
2-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
Formel:
C₈H₄F₃NS Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236338 CAS-Nummer: 37526-65-1 |