Methyl 2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51628-1G
PC51628-250MG
PC51628-5G
APOSPC51628-1GEA
58
EUR
APOSPC51628-1G
APOSPC51628-250MG
APOSPC51628-5G
Methyl 2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formel:
C₉H₅F₅O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32066738 CAS-Nummer: 2366994-13-8 |